Learn More
Solución de fenolftaleína, indicador, react. farmacopea europea, 1% en etanol, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15604310
Solución de fenolftaleína, indicador, react. farmacopea europea, 1% en etanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604310 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
30 ml
50 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15604310
Marca: Honeywell-Fluka 346071L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador, react. farmacopea europea, 1 % en etanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein solution
Número UN UN1170
Beilstein 284423
Nombre IUPAC 3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32g/mol
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol
Título del producto
Solución de fenolftaleína, indicador, react. farmacopea europea, 1% en etanol, Honeywell Fluka™ >