Learn More
Solución de fenolftaleína al 0,2 % en alcohol metílico, puro, grado indicador, Fisher Chemical™
60.25€ - 184.00€
CAS | 77-09-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H14O4 |
Peso molecular (g/mol) | 318.33 |
Número MDL | MFCD00005913 |
Clave InChI | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 4764 |
ChEBI | CHEBI:34914 |
Nombre IUPAC | 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10579190
|
Fisher Chemical
P/2400L/08 |
500 mL |
60.25€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10060300
|
Fisher Chemical
P/2400L/17 |
2.5 L |
184.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
77-09-8 | |
318.33 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:34914 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
C20H14O4 | |
MFCD00005913 | |
4764 | |
3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona |
Especificaciones
77-09-8 | |
MFCD00005913 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
318.33 | |
CHEBI:34914 | |
Amarillo |
C20H14O4 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona | |
4764 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Phenolphthalein solution, 0.2% in IMS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de fenolftaleína al 0,2 % en alcohol metílico, puro, grado indicador, Fisher Chemical™