Learn More
Mezcla de fenólicos A, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep CLPS-AI
Includes: Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
2,4,6-Triclorofenol | 88-06-2 | 2000μg/ml |
2,4-Diclorofenol | 120-83-2 | 2000μg/ml |
2,4-Dimetilfenol | 105-67-9 | 2000μg/ml |
2,4-Dinitrofenol | 51-28-5 | 2000μg/ml |
2-Clorofenol | 95-57-8 | 2000μg/ml |
2-Nitrofenol | 88-75-5 | 2000μg/ml |
4,6-Dinitro-2-metilfenol | 534-52-1 | 2000μg/ml |
4-Cloro-3-metilfenol | 59-50-7 | 2000μg/ml |
4-Nitrofenol | 100-02-7 | 2000μg/ml |
Pentaclorofenol | 87-86-5 | 2000μg/ml |
Fenol | 108-95-2 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Phenolics Mix A | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
For US EPA Method 8040 | |
Isopropanol |
SW-846 Method 8040 | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
1 mL |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol, 2,4,6-trichlorophenol, 2-chlorophenol, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-dichl
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio