Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento PHARM-TROL™
Documente la reproducibilidad de un contador de partículas permitiendo llevar un registro continuo de su rendimiento.
Marca:  Thermo Scientific™ CS-PK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Documente la reproducibilidad de un contador de partículas, de forma que sea posible llevar un registro continuo de su rendimiento con los patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ PHARM-TROL™, patrones de precisión listos para usar diseñados para uso regular con contadores de partículas en líquido para la verificación de las normas USP <788> y <789>. Los datos se documentan para las auditorías internas o de clientes mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST™ con una concentración conocida.
Características:
  • Contiene patrones de tamaño trazables al NIST™ con un recuento de partículas medido.
  • Fue desarrollado para fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que buscaban una verificación provisional de las normas USP <788> y <789> (Partículas en inyectables y Partículas en soluciones oftálmicas).
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Se prepara con los mismos procedimientos rigurosos que el patrón de referencia de recuento de la USP y proporciona datos relativos al control de procesos para determinar la uniformidad del recuento de partículas y verificar la calibración del tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Utilizado por los fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que desean obtener la verificación provisional de la USP <788> y <789>.
Verificación de USP
Partículas para el control de recuentos
1,05 g/cm3
1,59 a 589 nm (25 °C)
Producto estable durante un mínimo de 12 meses
3800 partículas/ml ± 15 %
Microesferas de poliestireno en agua
Blanco o incoloro
Poliestireno
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
6 frascos de 25 ml
<3%
15,0 ± 0,2 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento PHARM-TROL™ > 15 μm; frascos de 6 x 25 ml