Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución indicadora universal, en isopropanol Código de producto.: 10209660
Thermo Scientific Chemicals Solución indicadora universal, en isopropanol
Código de producto. 10209660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 10209660
Marca: Thermo Scientific Chemicals 422435000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
CAS 67-63-0, 7732-18-5
Número MDL MFCD00148741
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico EcoSafPak™
Presión de vapor Vapor Pressure: 25mmHg at 20°C
Intervalo de transición visual pH 4.0 (red), pH 4.5 (orange-red), pH 5.0 (orange), pH 5.5 (orange-yellow), pH 6.0 (yellow), pH 6.5 (yellow-green), pH 7.0 (green), pH 7.5 (green, slightly blue), pH 8.0 (green-blue), pH 8.5 (blue-green), pH 9.0 (blue)
Densidad 1.3
Cantidad 500 mL
Forma física Solución
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isopropyl alcohol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución indicadora universal, en isopropanol >