Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition is robust, durable, and easy to clean.
236.00€ - 424.00€
Especificaciones
Material | Vidrio A |
---|---|
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Referencia interna | Silamid™ |
Membrana | Sphere |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15125077
|
SI Analytics™
285130275 |
Conector DIN y tipo banana DIN de 4 mm | Platinum |
413.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10434831
|
SI Analytics™
285104541 |
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm | Diafragma de platino |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10680802
|
SI Analytics™
285129525 |
SMEK Plug Head | Platinum Diaphragm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Especificaciones
Vidrio A | |
Electrodo combinado de pH | |
Sphere | |
120 mm |
De 0 a 14 | |
Silamid™ | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |