Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH con reconocimiento del sensor
Código de producto. 15125077 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabezal de enchufe SMEK
DIN, Conector tipo banana de 4 mm
Junta:
Diafragma de platino
Platinum
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Junta unitSize
15125077 DIN, Conector tipo banana de 4 mm Platinum cada uno
10680802 Cabezal de enchufe SMEK Diafragma de platino cada uno
10434831 DIN, Conector tipo banana de 4 mm Diafragma de platino cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15125077 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285130275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH SI Analytics™ con reconocimiento del sensor es resistente, duradero y
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector DIN, Conector tipo banana de 4 mm
Junta Platinum
Material Vidrio A
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Silamid™
Membrana Sphere
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm