Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with Sensor Recognition is robust, durable, and easy to clean.
Marca: SI Analytics™ 285104541
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm | |
Vidrio A | |
Electrodo combinado de pH | |
Sphere | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Diafragma de platino | |
De 0 a 14 | |
Silamid™ | |
N 1042 A | |
120 mm |