Learn More
Sobres de tampón técnico de calibración de pH 7,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Un tampón de calibración de pH 7,01 técnico de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis
- Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
- Tampón de calibración técnico fabricado de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978
- Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A en un entorno de temperatura controlada mediante termómetros certificados
- Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
Especificaciones
Especificaciones
pH | 7 |
Cantidad | 20 ml |
Envase | Paquete de 25 |
Título del producto
Sobres de tampón técnico de calibración de pH 7,01, Hanna Instruments™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido