Learn More
pH 9.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon Código de producto.: 11454559
pH 9.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. p-7159725 Tienda Reagecon Productos
1 L, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 litros
Código de producto. 11454559
Marca: Reagecon 109025
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
  • Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
  • Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.01 pH units
pH 9.00 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de HDPE GL45
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote192525E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/05/2025 Código de producto109025
Número de lote192525A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Código de producto109025
Número de lote192524G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Código de producto109025
Número de lote192524B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/05/2024 Código de producto109025
Número de lote192524B1 (1) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Código de producto109025
Título del producto
pH 9.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon >