Learn More
Solución tampón de pH 7,00 a 25 °C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.01 pH units |
pH | 7.00 ±0.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Título del producto
Solución tampón de pH 7,00 a 25 °C, Reagecon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido