Learn More
pH 6.80 Buffer Solution at 20°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
21.30€ - 27.85€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11480459
|
Reagecon
10685 |
500 mL |
21.30€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11490459
|
Reagecon
1068 |
1 L |
27.85€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- pH Buffer Reference Standard, pH Buffer Reference Material
- Tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable.
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.