Learn More
pH 6.80 Buffer Solution at 20°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
Marca: Reagecon 1068
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probado y certificado por un método de prueba acreditado por ISO17025 (INAB Ref: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Accuracy ± 0.01 pH units | |
Líquido | |
Frasco de HDPE GL45 |
6.80 ±0.01 | |
1 L |