missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH 6.80 Buffer Solution at 20°C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos

Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.01 pH units |
pH | 6.80 ±0.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
pH 6.80 Buffer Solution at 20°C, Reagecon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido