Learn More
pH 4.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Descripción | Accuracy ± 0.01 pH units |
pH | 4.00 ±0.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Título del producto
pH 4.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido