Learn More
Solución tampón de pH 13,00 a 25 °C, Reagecon Código de producto.: 11454569
compliance-icons
Solución tampón de pH 13,00 a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11454569 Tienda Reagecon Productos
1 L, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. 11454569
Marca: Reagecon 113025
Solución tampón probada, certificada, trazable al NIST y estable en estante.
  • Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
  • Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.05 pH units
pH 13.00 ±0.05
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de HDPE GL45
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote32524C1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Código de producto113025
Número de lote32523L1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Código de producto113025
Número de lote32523E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2023 Código de producto113025
Número de lote32522B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2023 Código de producto113025
Número de lote32521G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/04/2022 Código de producto113025
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 @ 25°C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
Título del producto
Solución tampón de pH 13,00 a 25 °C, Reagecon >