Learn More
pH 1.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
36.00€ - 54.10€
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.02 pH units |
---|---|
pH | 1.00 |
Forma física | Líquido |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11434539
![]() |
Reagecon
1010525 |
500 mL |
54.10€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11444539
![]() |
Reagecon
101025 |
1 L |
36.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Accuracy ± 0.02 pH units | |
1.00 | |
Líquido | |
Frasco de HDPE GL45 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
pH 1.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon