Learn More
pH 1.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.02 pH units |
pH | 1.00 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
101025B1 | Certificado de análisis | 24/06/2025 | 1010525 |
101024A1 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | 1010525 |
101024H1 | Certificado de análisis | 15/03/2025 | 1010525 |
101024A1 (1) | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 1010525 |
101023D1 | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 1010525 |
Título del producto
pH 1.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido