Learn More
Cole-Parmer™ Conector de reducción roscado de PFA
Los conectores de compresión ofrecen una instalación más estable
Marca: Cole-Parmer™ 06546-06
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Conexión NPT(macho) × NPT(hembra) | |
PFA | |
3/8 pulg | |
NPTM de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Casquillo reductor con rosca |
Esterilizable en autoclave | |
1/8 in | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Translúcido |
Título del producto
Cole-Parmer™ Conector de reducción roscado de PFA > NPTM de 9,52 mm (3/8 pulgadas) x NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido