Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Marca:  Macherey-Nagel™ 723936.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10698801
  • 605.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,25 mm
G25, G35
De 220 °C a 240 °C
25 m
1 unidad
Columna capilar para GC
FFAP Permabond™
Cromatografía de gases (GC), Ácidos carboxílicos libres
0,1 μm
FFAP Permabond™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™ > Longitud: 25 m; DI: 0,25mm, grosor de la película: 0.1um