Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares CW 20 M PERMABOND™, DI de 0,32mm
Diseñadas para su uso en la cromatografía de gases. Las columnas capilares CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, con DI de 0,32mm, están compuestas de polietilenglicol de 20 000 Da. Estas columnas de fase polar se recomiendan para análisis de disolventes y alcoholes, y son adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
Marca: Macherey-Nagel™ 723321.10
Descripción
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
- Las columnas tienen un diámetro interior de 0,32 mm y un diámetro exterior de 0,5 mm, con opciones de película de 0,25 μm, 0,35 μm y 0,50 μm de grosor
- Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
- Temperatura máxima:
- 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
- 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
- Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura) | |
Fase polar | |
0,32 mm | |
G16 | |
0,25 μm | |
Poli(etilenglicol) |
0,5 mm | |
Columna capilar para GC | |
CW 20 M Permabond™ | |
Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas | |
10 m | |
1 unidad |