Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody (2C5H8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
191.00€
Especificaciones
Antígeno | Perilipin-2/ADFP |
---|---|
Clon | 2C5H8 |
Concentración | 1 mg/mL |
Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18776213
|
Novus Biologicals
NBP2-37300 |
0.1 mL |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18632996
|
Novus Biologicals
NBP2-37300-0.025ml |
0.025 mL |
191.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Perilipin-2/ADFP Monoclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Especificaciones
Perilipin-2/ADFP | |
1 mg/mL | |
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2 | |
PLIN2 | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
2C5H8 | |
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction | |
PBS with 0.05% Sodium Azide | |
123 | |
Purified recombinant fragment of human PLIN2 (AA: 286-437) expressed in E. Coli. | |
Primary | |
48 kDa |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Perilipin-2/ADFP Antibody (2C5H8) - BSA Free, Novus Biologicals™