Learn More
Acrilato de (perfluorociclohexil)metilo, 96 %, estabilizado con 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40677-94-9 | C10H5F11O2 | 366.13 g/mol
90.70€ - 379.00€
CAS | 40677-94-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H5F11O2 |
Peso molecular (g/mol) | 366.13 |
Número MDL | MFCD00080614 |
Clave InChI | OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester |
PubChem CID | 2776049 |
Nombre IUPAC | prop-2-enoato de (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorociclohexil)metilo |
SMILES | C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470071
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044793.06 |
5 g |
90.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480071
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044793.14 |
25 g |
379.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
40677-94-9 | |
366.13 | |
OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N | |
2776049 | |
C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F |
C10H5F11O2 | |
MFCD00080614 | |
perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester | |
prop-2-enoato de (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorociclohexil)metilo |
Especificaciones
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate | |
40677-94-9 | |
C10H5F11O2 | |
Air sensitive | |
Sparingly soluble in water. | |
C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F | |
366.13 | |
366.13 | |
Líquido |
Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol | |
Incolora | |
MFCD00080614 | |
perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester | |
OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enoato de (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorociclohexil)metilo | |
2776049 | |
96% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo argón