Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin from Porcine Stomach
Derived from Porcine stomach
760.00€ - 851.18€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15875178
|
Thermo Scientific™
J20010.14 |
25 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15845328
|
Thermo Scientific Chemicals
J20015.A1 |
1 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- One unit causes an increase in absorbance at 280nm of 0.001/min. at 37°C at pH 2.0.
RUO – Research Use Only