Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin from Porcine Stomach
Código de producto. 15875178 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15875178 25 g 25 g
15845328 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15875178 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J20010.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Derived from Porcine stomach
  • Una unidad provoca un aumento en la absorbancia a 280 nm de 0,001/min a 37 °C a pH 2,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 9001-75-6
Formulario Polvo liofilizado
Cantidad 25 g
Sinónimo EC 3.4.23.1, Pepsina A
Tipo de producto Pepsina