Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin from Porcine Stomach
Derived from Porcine stomach
Marca: Thermo Scientific Chemicals J20015.A1
Detalles adicionales : CAS : 9001-75-6 Peso : 1.00000kg
Descripción
- Una unidad provoca un aumento en la absorbancia a 280 nm de 0,001/min a 37 °C a pH 2,0.
Especificaciones
9001-75-6 | |
1 kg | |
Pepsina |
Polvo | |
EC 3.4.23.1, Pepsina A |
RUO – Research Use Only