Learn More
Pen-Strep (10 000 IU/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™ Código de producto.: 17368573
Pen-Strep (10 000 IU/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Código de producto. 17368573 Tienda MP Biomedicals Productos
20 mL, 20 ml
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
Código de producto. 17368573
Marca: MP Biomedicals 091670246
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml) es una solución doble de antibióticos que contiene 10 000 unidades/ml de penicilina y 10 000 μg/ml de estreptomicina.
  • Los antibióticos penicilina y estreptomicina se usan para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
  • Esta solución contiene 10.000 unidades/ml de penicilina y 10.000 μg/ml de estreptomicina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 10 000 UI/ml de penicilina, 10 mg/ml de estreptomicina
Cantidad 20 mL
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
Pen-Strep (10 000 IU/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™ >