Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ Push To Listen
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ Push To Listen son orejeras electrónicas/pasivas, que tienen un lado pasivo y un lado electrónico.
522.58€ - 743.87€
Código de producto | Marca | Color | Reducción del ruido nominal (RRN) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Reducción del ruido nominal (RRN) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15739727
|
3M™
7000039734 |
Negro | 29 dB | |||||||
15729727
|
3M™
7000039733 |
Negro | 31 dB | |||||||
15799987
|
3M™
7000108448 |
Hi-Viz | 31 dB | |||||||
Descripción
- Protección auditiva con una función de escucha manual: basta con pulsar el botón para escuchar, lo que abre el protector auditivo para la comunicación.
- Al pulsar un botón en la carcasa, podrá reducir el nivel de atenuación para seguir una conversación.
- La función electrónica se apaga automáticamente después de 30 segundos y puede ajuste manualmente para cerrarse antes si es necesario.
Especificaciones
Orejeras |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ Push To Listen