Learn More
3M™ Visor de malla del sistema Peltor™ MultiVisor™
Click to view available options
:
Material de la lente: Acero
Descripción
- Visor de malla de acero con acabado mate para entorno de trabajo extremadamente duros
- Malla: 1,8 x 1,8 mm
- Reduce la luz en un 35 %
- Los visores de malla están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- Todos los visores de malla están probados y aprobados bajo la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos para una mayor resistencia (marcado S)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
Tipo de producto | Visor de malla |
Para utilizar con (aplicación) | Silvicultura |
Color de marco | Negro |
Lens Material | Acero |
Título del producto
3M™ Visor de malla del sistema Peltor™ MultiVisor™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido