Learn More
3M™ Sistema de protección facial Peltor™ MultiVisor™ V4D
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Descripción
- Visor de acetato transparente
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M
- El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
- Visor de clase óptica 2, energía de bajo impacto, F
Especificaciones
Especificaciones
Grosor (métrico) | 1 mm |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protección facial |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
Título del producto
3M™ Sistema de protección facial Peltor™ MultiVisor™ V4D >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido