Learn More
3M™ PELTOR™ FLX2 Cable for CH-3 Headset With External PTT Button
PELTOR™ FLX2 platform allows workers to pair protective communication CH-3 two-way headsets with an external push-to-talk button.
95.85€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | For use with CH-3 Headsets with external PTT Button |
Para utilizar con (aplicación) | Enables connection to two-way communication for CH-3 Headsets |
Pares por paquete | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17861041
|
3M™
7100185799 |
FLX2-200 | FLX2 Cable J11 |
95.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- For use with CH-3 Headset with external PTT Button
- J11 Plug Type
- Coiled polyurethane cable
- Aramid fiber reinforced
- Robust and highly flexible
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Negro | |
For use with CH-3 Headsets with external PTT Button | |
Enables connection to two-way communication for CH-3 Headsets | |
1 Ea. |