Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de adaptador de unión de PEEK
Garantice conexiones fiables de alta presión con las uniones, tes y cruces de PEEK™ biocompatible Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión.
Marca: Thermo Scientific™ P-742-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
- Biocompatible
Especificaciones
1 unidad | |
10-32 | |
Para tubos con D.E. de 0,0625 pulg | |
5000 psi |
(2) F-300 accesorios de apriete manual | |
Conjunto de adaptador de unión | |
PEEK |
Título del producto
Thermo Scientific™ Conjunto de adaptador de unión de PEEK > CUERPO de uniones de PEEK™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido