Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 0,16 cm (1/16 pulg) de D.E.; 1,52 m (5 pies)
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
21.05€ - 31.35€
Especificaciones
Intervalo de pH De 2 a 14
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg
Longitud global (imperial) 5 pies
Material PEEK
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Color Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
16672562
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical
1302002500-5F
Natural 0,0025 in
30.65€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15701009
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical
1302004006-5F
Negro 0,004 in
29.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Añadir a la cesta
15741009
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical
1302005001-5F
Rojo 0,005 in
31.35€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15781009
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302007002-5F
Amarillo 0,007 in
29.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Añadir a la cesta
15721019
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302010003-5F
Azul 0,010 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Añadir a la cesta
15761019
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302013004-5F
Naranja 0,013 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15701029
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302015008-5F
Gris 0,015 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
16612572
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302015000-5F
Natural 0,015 in
29.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Añadir a la cesta
15741029
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302020004-5F
Naranja 0,020 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15721039
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302030005-5F
Verde 0,030 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15781029
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302030001-5F
Rojo 0,030 in
21.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15761039
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan Scientific and Medical
1302040000-5F
Natural 0,040 in
22.70€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 14
5 pies
100 °C
1/16 pulg
PEEK
Certificados
Solo para uso en investigación
Título del producto
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 0,16 cm (1/16 pulg) de D.E.; 1,52 m (5 pies)