Learn More
Abnova™ Sonda FISH PDGFB de división
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0009.200uL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023415
  • 2495.00€ / 200 microlitros
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 μL
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
22q13.1, 22q13.1
Sonda FISH de división PDGFB
FITC, Rojo Texas
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
PDGFB, PDGFB
200 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH PDGFB de división > 200 μl