Learn More
Eppendorf™ Limpieza para PCR epT.I.P.S.™ Recargas
Limpieza para PCR Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Las recargas son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
Marca: Eppendorf™ 0030073797
85.59 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
- Menos residuos que las gradillas desechables.
- Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
- El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
- Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
- Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
Especificaciones
De 0,5 a 20 μl | |
Natural | |
Autoclavable | |
PCR Clean | |
960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) | |
epT.I.P.S.™ |
Sin filtro | |
Gris claro | |
46 mm | |
Recargas | |
Gris claro |