Learn More
Abnova™ PBX1 (Human) Recombinant Protein
Human PBX1 partial ORF (NP_002576.1, 311 a.a. - 403 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005087-Q02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024505
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: VTATNVSAHGSQANSPSTPNSAGSSSSFNMSNSGDLFMSVQSLNGDSYQGAQVGANVQSQVDTLRHVISQTGGYSDGLAASQMYSPQGISANG
Especificaciones
Especificaciones
NP_002576.1
pre-B-cell leukemia homeobox 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PBX1
GST
5087
Wheat germ expression system
25 μg
DKFZp686B09108, MGC126627
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer