Learn More
3M™ Filtros de partículas
Click to view available options
Tipo de filtro:
P1 R
P3 R
Tipo de conexión:
Bayoneta
Retenedor de filtro
Tamaño de la unidad:
10 pares
15 pares
Descripción
- Se combina con los cartuchos de vapor de gas de la serie 6000 para proporcionar protección contra partículas y gas/vapor
- Nota: Se necesitan retenedores de filtro 3M 501 para combinar las series 5000 y 6000
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN143 : 2000, Aprobado por la CE |
Tipo de conexión | Retenedor de filtro |
Tipo de filtro | P1 R |
Material | Electret |
Tipo de producto | Filtro de partícula |
Para utilizar con (aplicación) | Partículas sólidas y líquidas |
Para utilizar con (equipo) | Mascarillas faciales Series 6000 y 7000 |
Incluye | Filtro |
Título del producto
3M™ Filtros de partículas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido