Learn More
3M™ 3M™ Particulate Filter, P3 R, 2135
Click to view available options
:
Filtro de partículas 2135, P3 R, 1 par
Descripción
Para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas, utilice 3M™ Particulate Filters, 2135. Son lo suficientemente versátiles como para utilizarlos en toda nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables, para un trabajo seguro en entornos peligrosos. Nuestros filtros ligeros P3 R combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y su construcción flexible significa que se ajustan cómodamente debajo de las protecciones de soldadura. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con máscaras reutilizables 3M™ con una conexión tipo bayoneta.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de cartucho | P3 R |
Certificaciones/conformidad | EN143:2000 |
Tipo de conexión | Bayoneta |
Descripción | Partículas sólidas y líquidas |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | P3 R |
Tipo de producto | Filtro de partícula |
Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos, productos químicos en polvo, construcción, cerámica de cantera, materiales refractarios |
Para utilizar con (equipo) | Mascarillas faciales medias y completas |
Cantidad | 1 Par |
Mostrar más |
Título del producto
3M™ 3M™ Particulate Filter, P3 R, 2135 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido