missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAR2 Antibody (344222), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB3949Y
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PAR2 Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
PAR2 | |
Monoclonal | |
DyLight 680 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
344222 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human PAR2, Accession # P55085 | |
0.1 mL | |
GPCR, Signal Transduction | |
2150 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PAR2 Antibody (344222), DyLight 680, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 680
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido