missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PANK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PANK1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819063
|
Proteintech
11768-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809063
|
Proteintech
11768-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PANK1 belongs to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA.Especificaciones
PANK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8K4K6, Q8TE04 | |
294088, 53354, 75735 | |
PANK1 Fusion Protein Ag2324 | |
Primary | |
-20°C | |
PANK1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hPanK, hPanK1, PANK, PANK1, PANK1a, PANK1b, pantothenate kinase 1, Pantothenic acid kinase 1 | |
PANK1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |