missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PANK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11768-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819063

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

PANK1 belongs to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA.
Especificaciones

Especificaciones

PANK1
Polyclonal
Unconjugated
PANK1
hPanK, hPanK1, PANK, PANK1, PANK1a, PANK1b, pantothenate kinase 1, Pantothenic acid kinase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294088, 53354, 75735
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8K4K6, Q8TE04
PANK1
PANK1 Fusion Protein Ag2324
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales