Learn More
Alambre de paladio, 1,0 mm de diámetro, +99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
322.00€ - 1525.00€
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11399357
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040212.BS
10 cm
322.00€
10 cm
11309367
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040212.BW
50 cm
1525.00€
50 cm
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Alambre de paladio, 1,0 mm de diámetro, +99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals