Learn More
p53 Ab-8 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-8, Mouse Monoclonal Antibody.
147.00€ - 594.00€
Especificaciones
Antígeno | p53 Ab-8 |
---|---|
Clon | DO-7 + BP53-12 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12662197
|
Epredia
MS-738-P0 |
Concentrated | 200μg/mL | 100 μL |
147.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12672197
|
Epredia
MS-738-P1 |
Concentrated | 200μg/mL | 500 μL |
373.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12682197
|
Epredia
MS-738-P |
Concentrated | 200μg/mL | 1 mL |
594.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12692197
|
Epredia
MS-738-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12602207
|
Epredia
MS-738-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12632207
|
Epredia
MS-738-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: DO-7 + BP53-12
Isotype: IgG2b + IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 37-45 and aa 20-25
Immunogen: Recombinant human p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231, SKBR-3 cells or Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
Especificaciones
p53 Ab-8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2a, IgG2b |
DO-7 + BP53-12 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant human p53 protein | |
Primary |