Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX Mixer Base
Base de mezclador MX Dynabeads™
Marca: Applied Biosystems™ 15902
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los mezcladores MX Dynabeads™ proporcionan un movimiento suave continuo para lograr una unión óptima de Dynabeads™ a las dianas (por ejemplo, células, proteínas y ácidos nucleicos).Velocidad variable (5-40 rpm).Puede funcionar tanto en condiciones frías como cálidas (4-37 °C).Los cabezales intercambiables y la unidad de torreta están diseñados para acoplarse a la base del mezclador y permitir su uso con tubos de diferentes tamaños y volúmenes de muestra.Especificaciones
Base de mezclador MX | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Mezcladores de muestras Dynabeads™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.