Learn More
Ácido p-aminobenzoico, 99,82 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11448190
compliance-icons
Ácido p-aminobenzoico, 99,82 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404474 Tienda MP Biomedicals Productos
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11448190
Marca: MP Biomedicals 0210256980
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Aminobenzoic acid
Color Blanco
Densidad 1.374g/mL
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 99.82%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Aminobenzoic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Ácido p-aminobenzoico, 99,82 %, MP Biomedicals™ >