Learn More
Thermo Scientific™ Agar de extracto de glucosa de triptona (deshidratado)
Haga recuento con este medio de las bacterias en agua y productos lácteos y detecte organismos termófilos.
Marca: Thermo Scientific™ CM0127B
365.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Haga recuento de las bacterias en agua y productos lácteos y detecte organismos termófilos con el Agar de extracto de glucosa de triptona (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se recomienda para el recuento en placa en agua y productos lácteos1,2. También se puede utilizar para la detección de bacterias termófilas en productos lácteos.
Utilice el Agar de extracto de glucosa de triptona para recuento en agua y productos lácteos y para la detección de organismos termófilos.
El Standard Metheds Committee de la American Public Health Association recomendó que se añadiera leche estéril a este medio únicamente cuando la dilución de la muestra original fuera superior a 1 en 10. La adición de 10 ml de una solución estéril al 10 % de Polvo de leche desnatada LP0031 por litro es adecuada a tal efecto.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AOAC. | |
Polvo | |
500 g |
Agar de extracto de glucosa triptona | |
Agar | |
Para medios de 20,8 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6244607 | Certificado de análisis | 29/03/2025 | CM0127B |
6172832 | Certificado de análisis | 08/11/2024 | CM0127B |
6108243 | Certificado de análisis | 07/06/2024 | CM0127B |
3711595 | Certificado de análisis | 23/09/2023 | CM0127B |
3677952 | Certificado de análisis | 21/06/2023 | CM0127B |
Solo para uso en laboratorio