Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con tetraciclina Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca:  Thermo Scientific™ CT0053B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11923992
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con tetraciclina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tetraciclina
10 μg
TE
Antimicrobial Susceptibility
50 discos/cartucho
Cumple con las directrices BSAC, EUCAST
Discos para antibiograma con tetraciclina Oxoid™
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 cartuchos/paq.
50 discos/cartucho
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6232782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2025 Catalog NumberCT0053B
Número de lote3735418 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberCT0053B
Número de lote3531369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2022 Catalog NumberCT0053B
Número de lote3144979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2020 Catalog NumberCT0053B
Número de lote2840743 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2019 Catalog NumberCT0053B
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con tetraciclina Oxoid™ >