Learn More
Thermo Scientific™ Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
45.15€ - 61.60€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Piperacilina/tazobactam
Descripción Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid
Código de antibiótico TZP
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Código de antibiótico Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Código de antibiótico Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
11409848
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CT1616B
Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid TZP 36 μg
61.60€
paquete de 250
10547483
Ver documentos
Thermo Scientific™
CT1628B
Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid TZP 40 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Piperacilina/tazobactam
TZP
Sensibilidad antimicrobiana
50 discos/cartucho
Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid
Discos para antibiogramas
5 cartuchos/paq.
50 discos/cartucho
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid™