Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid™, 200 μg
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
51.85€ - 71.40€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Nitrofurantoína
Descripción Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid
Código de antibiótico V
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Código de antibiótico Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Código de antibiótico Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
11993982
Ver documentos
Thermo Scientific™
CT0069B
Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid V 50 μg
52.95€
paquete de 250
11933982
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CT0034B
Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid V 100 μg
51.85€
paquete de 250
11953982
Ver documentos
Thermo Scientific™
CT0036B
Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid V 300µg
71.40€
paquete de 250
Descripción
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con nitrofurantoína Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nitrofurantoína
V
Sensibilidad antimicrobiana
50 discos/cartucho
Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid
Discos para antibiogramas
5 cartuchos/paq.
50 discos/cartucho
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con nitrofurantoína Oxoid™, 200 μg