Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Campylobacter Preston modificado Oxoid™
Se utiliza para el aislamiento de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli a partir de muestras humanas, animales, aviares y ambientales.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0204E
238.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11424229
  • 288.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El suplemento selectivo para Campylobacter Preston modificado Oxoid se usa para el aislamiento de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en muestras humanas, animales, aviares y ambientales.
  • Suplemento alternativo que contiene anfotericina B como sustituto de la cicloheximida
  • Añadir a la base de agar para la campilobacteria, ref. CM0689B, o al caldo de nutrientes n.º 2, ref. CM0067B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Campylobacter
Liofilizado
10/paq.
Suplemento selectivo para Campylobacter Preston modificado
Suplemento selectivo
Cada vial para 500 ml de medio
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Campylobacter Preston modificado Oxoid™ > 10 viales; para 500 ml de medio